Learn More
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 850.0°C |
Namenshinweis | 99.9% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.90% |
Strukturformel | EuCl3·6H2O |
Merck Index | 10, 3854 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Europium(III) chloride hexahydrate
Name des Produkts
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur