Learn More
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10296490
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296490
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10296490
Marke: Thermo Scientific Acros 199600250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13759-92-7
Summenformel Cl3Eu·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 366.4
MDL-Nummer MFCD00149701
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 850.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel EuCl3·6H2O
Merck Index 10, 3854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 366.4
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.89
Dichte 4.8900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number199600050,199600250
ChargennummerA0442660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number199600050,199600250
ChargennummerA0457553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number199600050,199600250
ChargennummerA0456150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number199600050,199600250
ChargennummerA0451670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199600050,199600250
Produktidentifikator
  • Europium(III) chloride hexahydrate
Name des Produkts
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals >