Learn More
Standardfarblösung Y, gelb, EP-Qualität, Reagecon™
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Standard Farblösung G, Gelb, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die gemäß EU hergestellt wird. Ph. Wählen Sie zwei aus einer präzisen doppelten Kombination von Primary Color Solutions.
Marke: Reagecon EP706
Beschreibung
Gebrauchsfertiger kolorimetrischer Standard in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche. EP Standard Color Solutions werden aus den EP Primary Color Solutions (gelb, rot und blau) hergestellt und können zur Vorbereitung von EP Reference Color Solutions verwendet werden.- Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs
- Waagenkalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 ausgestellt
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
- Die Konzentration wird mit einem Hochleistungsspektralphotometer überprüft, das mit ISO-Standards nach Guide 34 kalibriert wurde
- Farbstandard Y = 2.4 Gelb + 0.6 Rot + 7.0 Salzsäure (10 g HCl/l)
Spezifikation
Europäische Arzneibuch Standardfarblösung Y | |
Ja | |
Eisenchlorid, Kobaltchlorid, Flusssäure | |
Gelb | |
125 ml |
Manipulationssicher | |
7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0 | |
Flüssig | |
Eisenchlorid, Kobaltchlorid, Flusssäure | |
Eu. Ph. Kapitel 2 |
Sicherheit und Handhabung
- STANDARD SOLUTION Y (YELLOW)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%, iron trichloride,cobalt dichloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
EP70624A1 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | EP706 |
EP70624A1 (1) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | EP706 |
EP70624A1 (2) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | EP706 |
EP70622G1 | Analysenzertifikat | 20/12/2023 | EP706 |
EP70620L1 | Analysenzertifikat | 25/05/2022 | EP706 |