Learn More
Ethynylcyclopropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10744563
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethynylcyclopropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744563 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10744563
Marke: Thermo Scientific Acros 369130010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6746-94-7
Summenformel C5H6
Molekulargewicht (g/mol) 66.1
MDL-Nummer MFCD02181090
InChI-Schlüssel NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
IUPAC-Name Ethinylcyclopropan
SMILES C#CC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynylcyclopropane
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7801g/mL
Siedepunkt 51.0°C to 52.0°C
Flammpunkt −17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4280 to 1.5300
Menge 1 g
Relative Dichte 0.7801
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.96g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, dimethylsulfoxide, toluene,, acetone
Formelmasse 66.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethynylcyclopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethynylcyclopropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >