Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Trisodiumsalzhydrat, 98 % Artikelnummer.: 10081490
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Trisodiumsalzhydrat, 98 %
Artikelnummer. 10081490
500g; Kunstoffflasche
Click to view available options
500g; Kunstoffflasche
Artikelnummer. 10081490
Marke: Thermo Scientific Chemicals 147865000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Namenshinweis 98%
CAS 85715-60-2
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (corrected for water) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H13N2Na3O8
Strukturformel (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
MDL-Nummer MFCD00149675
Menge 500 g
Synonym trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, tricon bw, unii-zmn5a047nl, endrate, edta triasodium salt, zmn5a047nl, ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate, sequestrene sodium 3, trisodium edta monohydrate, edetate trisodium monohydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel QZKRHPLGUJDVAR-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name trisodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molekulargewicht (g/mol) 358.19
PubChem CID 16211179
Formelmasse 394.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number147865000
ChargennummerA0465264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number147865000
ChargennummerA0453941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147865000
ChargennummerA0452162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number147865000
ChargennummerA0393935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147865000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Trisodiumsalzhydrat, 98 % >