Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, (EDTA), 0,5 M-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15825388
Ethylendiamintetraessigsäure, (EDTA), 0,5 M-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825388 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 mL, Nalgene Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Nalgene Flasche
Artikelnummer. 15825388
Marke: Thermo Scientific J15694.AE
Chelatbildner, der in vielen Enzympuffern und in höheren Konzentrationen als Enzym-Inaktivator verwendet wird.
Ein in vielen Enzympuffern und in höheren Konzentrationen als Enzyminaktivator genutzter Chelatkomplexbildner.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.238
MDL-Nummer MFCD00150037
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Verpackung Nalgene Flasche
Menge 100 mL
Beilstein 3900609
Güte Molekularbiologie, hochrein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M
Physikalische Form Lösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer233629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ15694.AE,J15694.AP
Chargennummer235146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberJ15694.AE,J15694.AP
Chargennummer236178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ15694.AE,J15694.AP
Chargennummer 226216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ15694.AE,J15694.AP
Chargennummer194895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ15694.AE,J15694.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure, (EDTA), 0,5 M-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals >