Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung mit zugefügtem Zinkkomplex (Lösung B), 1 ml Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
1 ml-Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
89.06 CHF - 478.27 CHF
Spezifikation
CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
---|---|
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15614260
|
Honeywell-Fluka
34544-1L |
1 l | Poly-Flasche |
89.06 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15664260
|
Honeywell-Fluka
34544-6X500ML |
6 x 500 mL | Poly-Flasche | N/A | |||||
15644260
|
Honeywell-Fluka
34544-5L-VP |
5 L | Cubitainer | N/A | |||||
15634260
|
Honeywell-Fluka
34544-5L |
5 L | Poly-Flasche | N/A | |||||
15654260
|
Honeywell-Fluka
34544-6X1L |
6 x 1 l | Poly-Flasche | N/A | |||||
15604260
|
Honeywell-Fluka
34544-10L-VP |
10 l | Cubitainer |
478.27 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15694250
|
Honeywell-Fluka
34544-10L |
10 L | Poly-Flasche | N/A | |||||
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 | |
NONH für alle Transportarten |