Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung mit zugefügtem Zinkkomplex (Lösung B), 1 ml Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654260
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 500 mL
10 L
10 l
6 x 1 l
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
1 ml-Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung B)
Namenshinweis 1 ml-Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % 0.7000%
CAS Max. % >99.0000%
Summenformel C10H16N2O8
Strukturformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00003541
Dichte 1.000 g/cm3
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 l
Physikalische Form Puffer-/volumetrische Lösungen