Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10355410
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355410 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10355410
Marke: Fisher Chemical D/0650/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer 150037
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 252°C
Farbe Weiß
pH 4 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 372.23g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical >