Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 252°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4 to 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 372.23g/mol |
Verpackung | Kunststoffkeg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur