Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS, 99.4 + %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chelating agentEthylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and is used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1716295 |
Merck Index | 14,3517 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 292.24 |
Reinheit (%) | ≥99.4% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S07L016 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | 011931.A4,011931.36,011931.22 |
Q29L043 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011931.A4,011931.36,011931.22 |
R05L052 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011931.A4,011931.36,011931.22 |
Z08I015 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 011931.36,011931.A4,011931.22 |
U31I017 | Analysenzertifikat | 15/09/2022 | 011931.36,011931.A4,011931.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid