Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Beschreibung
EDTA wird intensiv in der Molekularbiologie genutzt, um Verunreinigungen von Metallionen in Reaktionspuffern zu minimieren. Ideal für DNA-Arbeiten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work) |
Strukturformel | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
Konzentration | 0.475 to 0.525M |
Merck Index | 15, 3565 |
Formelmasse | 292.25 |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
pH | 8.0 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur