Learn More
Ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450083
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450083
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11450083
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12132.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Stark basisches Amin als Baustein in der chemischen Synthese
Ethylenediamine is a strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis. It is used as a solvent to dissolve proteins such as albumins and casein. It is widely used for color photography developers, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys and dyes. As a corrosion inhibitor, it plays a vital role in paints and coolants. It is used as an intermediate in the preparation of polyamide resins, fuel additives and lubricants. It acts as a precursor for many polymers like polyurethane fibers and poly(amidoamine), ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) as well as the bleaching activator, tetraacetylethylenediamine. It is an important chelating ligand used in the preparation of coordination compounds viz. tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride. It is also involved in the manufacture of many industrial chemicals and forms derivatives with carboxylic acids, nitriles, alcohols, alkylating agents, carbon disulfide, aldehydes and ketones. It is a basic building block to prepare heterocyclic compound such as imidazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamin ist ein stark basisches Amin, das als Baustein in der chemischen Synthese nützlich ist. Es wird als Lösungsmittel verwendet, um Proteine wie Albumin und Casein aufzulösen. Es wird häufig für Farbfotografie-Entwickler, Bindemittel, Klebstoffe, Weichspüler, Härter für Epoxide und Farbstoffe verwendet. Als Korrosionshemmer spielt es eine wichtige Rolle in Farben und Kühlmitteln. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyamidharzen, Kraftstoffadditiven und Schmierstoffen verwendet. Es dient als Vorstufe für viele Polymere wie Polyurethanfasern und Poly(amidoamin), Ethylendiamindihydroiodid (EDDI) sowie den Bleichaktivator Tetraacetylethylendiamin. Es ist ein wichtiger chelatbildender Ligand, der bei der Herstellung von Koordinationsverbindungen verwendet wird, nämlich Tris(ethylendiamin)kobalt(III)-Chlorid. Es ist außerdem an der Herstellung vieler Industriechemikalien beteiligt und bildet Derivate mit Carbonsäuren, Nitrilen, Alkoholen, Alkylierungsmitteln, Schwefelkohlenstoff, Aldehyden und Ketonen. Es ist ein grundlegender Baustein zur Herstellung von heterocyclischen Verbindungen wie Imidazolidinen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Phosphorhalogeniden, Aldehyden und organischen Halogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-15-3
Summenformel C2H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00008204
InChI-Schlüssel PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediaminMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC-Name Ethan-1,2-diamin
SMILES NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine
Schmelzpunkt 8°C to 11°C
Dichte 0.899
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel H2NCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4565
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1604
Beilstein 605263
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3795
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol; Slightly miscible with ether.
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12132.0D,A12132.AE,A12132.0F,A12132.AP
Chargennummer10247047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA12132.AE,A12132.0F,A12132,A12132.AP
Chargennummer10232625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog NumberA12132.AE,A12132.0F,A12132.AP
Chargennummer10231105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog NumberA12132.AE,A12132.0F,A12132.AP
Chargennummer10241138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog NumberA12132.AE,A12132.0F,A12132.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediamine
Name des Produkts
Ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >