Learn More
Ethylene Oxide in DMSO, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Marke:  Fisher Chemical P824640
Menge 1 mL
Artikelnummer. 12936693
  • 35.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
1000 μg/mL
1 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1125072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog NumberP824640
Chargennummer1075968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberP824640
Chargennummer1031727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberP824640
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylene Oxide in DMSO, Fisher Chemical™ > Menge:Gehäuse 1mL