Learn More
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ Artikelnummer.: 15660690
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15660690
250 ml, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15660690
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 03750250ML
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
pH Neutral
Schmelzpunkt -12 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 197 °C
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 0.153
Flammpunkt 111 °C (231.8 °F)
Zündpunkt 752 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.431
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0.08 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN3082
Beilstein 505945
Formelmasse 62.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP0910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2025 Catalog Number03750-250ML
ChargennummerO1380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number03750-250ML
ChargennummerN2140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog Number03750-250ML
ChargennummerN0330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2023 Catalog Number03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
ChargennummerM3500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Catalog Number03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ >