Learn More
Ethylenglykol-Dimethylether, 99 %, ExtraDry, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
115.58 CHF - 402.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglykoldimethylether
CAS 128-37-0
Dichte 0.8670 g/ml
Identifizierung Test bestanden
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10336744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
610351000
100 ml AcroSeal™ Glasflasche
115.58 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10614375
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
610350010
1 L AcroSeal™ Glasflasche
402.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Ethylenglykoldimethylether
0.8670 g/ml
AcroSeal™ Glasflasche
CH3OCH2CH2OCH3
01, 467
01,267, 02,143, 16,229
Ethylenglycoldimethylether, Dimethyl-Cellosolve, Ethan, 1,2-Dimethoxy, Dimethoxyethan, 2,5-Dioxahexan, Glycoldimethylether, Ethylendimethylether, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
≥ 99 %
128-37-0
Test bestanden
99%
Dampfdruck: 64 hPa bei 20 °C
Max. 50 ppm
15, 3245
90.12
extra trocken
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
GHS-P-Satz: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Behälter dicht verschlossen lassen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-794-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KI1451000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.