Learn More
Ethylenglykol-d6, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384328
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykol-d6, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384328
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11384328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042288.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 15054-86-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 68.11
MDL-Nummer MFCD00078666
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Synonym ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
PubChem CID 2733139
IUPAC-Name (²H₄)ethan-1,2-di(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-d6
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,189 g/mL
Flammpunkt 111 °C (232 °F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Siedepunkt 86 bis 87 °C (8 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,DMSO
Formelmasse 68.02
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol-d(6)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol
Name des Produkts
Ethylenglykol-d6, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >