Learn More
Ethylenglykol-Butylether, ≥99 %, Honeywell™ Artikelnummer.: 15635780
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ethylenglykol-Butylether, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15635780 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15635780
Marke: Honeywell Research Chemicals 5375511L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
≥ 99 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycolbutylether
CAS 111-76-2
Schmelzpunkt -74.8 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 168 bis 172 °C (1013 hPa)
Explosionsgrenze 0.106
Flammpunkt 67 °C (152.6 °F)
Zündpunkt 473 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O2
Strukturformel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002884
Menge 1 l
Beilstein 1732511
Synonym Butylglycol, Ethylenglycolmonobutylether, Ethylenglycolbutylether, Butyloxitol, Glycolbutylether, Glykolether EB, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Löslichkeitsinformationen 900 g/l bei 20 °C in Wasser löslich
InChI-Schlüssel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
IUPAC-Name 2-Butoxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Dampfdichte 4.1 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:63921
Formelmasse 118.17 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C), 10 mmHg (81 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol butyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol-Butylether, ≥99 %, Honeywell™ >