Learn More
Ethylenglykol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336740
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336740
25 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10336740
Marke: Thermo Scientific Acros 146750250
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt 2°C to 3°C
Namenshinweis 99+%
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 1.1130g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 116°C (240.8°F)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Beilstein 01, 465
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
ChargennummerB0547476A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
ChargennummerA0463012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
ChargennummerA0458014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number146750010,146750025,146750250
ChargennummerB0542332A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number146750010,146750025,146750250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >