Learn More
Ethylenglykol, 95 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10107470
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykol, 95 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107470
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10107470
Marke: Thermo Scientific Acros 410010010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.1130g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Menge 1 kg
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Prozentgehaltsbereich 95%
Relative Dichte 1.113
Strukturformel HOCH2CH2OH
Viskosität 21 mPa.s (20°C)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number410010025,410010010
ChargennummerA0468358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number410010025,410010010
ChargennummerA0459893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number410010025,410010010
ChargennummerA0459524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number410010025,410010010
ChargennummerA0451661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number410010025,410010010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, 95 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >