Learn More
Ethyl6-iodo-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10522272
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl6-iodo-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522272
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10522272
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB10203EA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 35204-44-5
Summenformel C12H9IO4
Molekulargewicht (g/mol) 344.10
MDL-Nummer MFCD00100378
InChI-Schlüssel HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2775235
IUPAC-Name Ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 344.1
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl6-iodo-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >