Learn More
Ethyl-5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10495312
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495312
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10495312
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC23210CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 423768-50-7
Summenformel C10H8BrNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 302.142
MDL-Nummer MFCD03407336
InChI-Schlüssel OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 2776548
IUPAC-Name Ethyl 5-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 302.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >