Learn More
Ethyle4-Formyl-2,5-Dimethyl-1-Phenyl-1 H-Pyrrole-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10618925
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyle4-Formyl-2,5-Dimethyl-1-Phenyl-1 H-Pyrrole-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618925
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10618925
Marke: Thermo Scientific Maybridge SP00028DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-52-5
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.316
MDL-Nummer MFCD00204225
InChI-Schlüssel BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC-Name Ethyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyle4-Formyl-2,5-Dimethyl-1-Phenyl-1 H-Pyrrole-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >