Learn More
Ethyl3-amino-(methylamino)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
115.00 CHF - 525.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 66315-23-9
Summenformel C10H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD04110945
InChI-Schlüssel ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
IUPAC-Name Ethyl-3-amino-4-(methylamino)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10354052
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO00109DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
115.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10364052
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO00109EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
525.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl3-amino-(methylamino)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™