Learn More
Ethylvinylketon, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396996
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylvinylketon, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396996
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11396996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06829.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylvinylketon wird als Reagenz für die Annulation verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser; löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1629-58-9
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00009316
InChI-Schlüssel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15394
IUPAC-Name Pent-1-en-3-on
SMILES CCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vinyl ketone
Namenshinweis stabilized
Dichte 0.844
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.42
Menge 25 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 1735857
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL06829.14,L06829.06
ChargennummerW27H069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberL06829.14,L06829.06
ChargennummerP02K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog NumberL06829.14,L06829.06
ChargennummerN19K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL06829.14,L06829.06
ChargennummerZ27H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL06829.14,L06829.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl vinyl ketone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl vinyl ketone
Name des Produkts
Ethylvinylketon, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >