Learn More
Ethylvinyl-Ether, stabilisiert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11994691
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylvinyl-Ether, stabilisiert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994691
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11994691
Marke: Thermo Scientific Acros 119080025
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-92-2, 1310-58-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00009248
InChI-Schlüssel FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
IUPAC-Name Ethenoxyethan
SMILES CCOC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vinyl ether
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -116.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 36.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH=CH2
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 2.5 L
Beilstein 01,433
Fieser 01,386; 02,198; 04,234; 10,184; 11,235
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.8g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Stabilisator 0.1% KOH
Viskosität 0.28 mPa.s (5°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl vinyl ether
Name des Produkts
Ethylvinyl-Ether, stabilisiert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >