Learn More
Ethylvinylether, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448920
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylvinylether, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448920
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11448920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15691.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ethyl vinyl ether is used in fragrances, lubricating oil additives and spices preparation. It acts as an intermediate for sulfadiazine. It finds application in pharmaceuticals as anesthetics and analgesics. Further, it is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylvinylether wird in Duftstoffen, Schmieröladditiven und Gewürzzubereitungen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für Sulfadiazin. Es findet Anwendung in Pharmazeutika als Anästhetikum und Analgetikum. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Sauerstoff und Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-92-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00009248
InChI-Schlüssel FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
IUPAC-Name Ethenoxyethan
SMILES CCOC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vinyl ether
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -115°C
Dichte 0.754
Siedepunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH2=CHOCH2CH3
Brechungsindex 1.3765
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1302
Beilstein 605351
Löslichkeitsinformationen Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA15691.AP,A15691.0F,A15691.AK
ChargennummerA0445681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog NumberA15691.AP,A15691.0F,A15691.AK
Chargennummer10240165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 Catalog NumberA15691.AP,A15691.0F,A15691.AK
Chargennummer10239384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15691.AP,A15691.0F,A15691.AK
Chargennummer10168445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15691.AP,A15691.0F,A15691.AK
Name des Produkts
Ethylvinylether, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >