Learn More
Ethyltrans-3-(1 -pyrrolidinyl)acrylat, 98+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11379125
Ethyltrans-3-(1 -pyrrolidinyl)acrylat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379125
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11379125
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16361.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65651-80-1
Summenformel C9H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
MDL-Nummer MFCD01075735
InChI-Schlüssel VFFHLZJSZHWXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trans-3-1-pyrrolidinyl acrylate, e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl acrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, 3-pyrrolidin-1-yl-acrylic acid ethyl ester, hcnd@nadfu^u zfjjaap, 2-propenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, 2e, 3-pyrrolizinoacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-ylacrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidinylprop-2-enoate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylprop-2-enoateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 639785
SMILES CCOC(=O)C=CN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-3-(1-pyrrolidinyl)acrylate
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 118°C (1 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 4399757
IUPAC-Name Ethyl-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-enoat
Formelmasse 169.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFA018267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyltrans-3-(1 -pyrrolidinyl)acrylat, 98+ %, Thermo Scientific™ >