Learn More
Ethyl-pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10709163
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709163
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10709163
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC26523DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 16205-44-0
Summenformel C10H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
MDL-Nummer MFCD06411542
InChI-Schlüssel IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
PubChem CID 2795464
IUPAC-Name Ethylpyrazolo[1,5-a]-Pyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™ >