Learn More
Ethyleoxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254960
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4755-77-5
Summenformel C4H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.53
MDL-Nummer MFCD00000706
InChI-Schlüssel OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl oxalyl chloride
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 135°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCO2C2H5
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 100 mL
Beilstein 02, 541
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formelmasse 136.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Ethyleoxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >