Learn More
(+/-)-Ethylmandelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408007
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-Ethylmandelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408007
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11408007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17412.14
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 774-40-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 774-40-3
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00004494
InChI-Schlüssel SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate
PubChem CID 13050
ChEBI CHEBI:38750
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxy-2-Phenylacetat
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Ethyl mandelate
Dichte 1.115
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10225879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17412.14,A17412.22
ChargennummerF4370A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17412.14,A17412.22
ChargennummerF4370B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17412.14,A17412.22
Name des Produkts
(+/-)-Ethylmandelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >