Learn More
Ethyl isocyanate, 98% Artikelnummer.: 15473277
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 15473277
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15473277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25180.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 60°C to 61°C
Menge 5 g
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl isocyanate, 98% >