Learn More
Ethyl-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylat, 97 %, Maybridge Artikelnummer.: 10507303
Ethyl-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylat, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10507303
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10507303
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC32523DA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylate
CAS 64951-04-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H8N2O2S
MDL-Nummer MFCD03419464
Menge 1 g
Synonym ethyl imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylate, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, ethylimidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylate, imidazo 2,1-, a thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester
InChI-Schlüssel PIURXAHSTOGOSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CSC2=N1
IUPAC-Name Ethylimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
PubChem CID 7018386
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Ethyl-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylat, 97 %, Maybridge >