Learn More
Ethylhipparat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11466486
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylhipparat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466486
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24765.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1499-53-2
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00026890
InChI-Schlüssel PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
PubChem CID 226558
IUPAC-Name Ethyl2-benzamidoacetat
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hippurate
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 25 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Ethylhipparat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >