Learn More
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
124.00 CHF - 1558.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 623-50-7 |
---|---|
Summenformel | C4H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.11 |
MDL-Nummer | MFCD00021970 |
InChI-Schlüssel | ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester |
PubChem CID | 12184 |
IUPAC-Name | Ethyl 2-Hydroxyacetat |
SMILES | CCOC(=O)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10799901
|
Thermo Scientific Acros
410080250 |
25 g | Glasflasche |
124.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10269740
|
Thermo Scientific Acros
410081000 |
100 g | Glasflasche |
337.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11925081
|
Thermo Scientific Acros
410085000 |
500 g | Glasflasche |
1558.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
623-50-7 | |
104.11 | |
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N | |
12184 | |
CCOC(=O)CO |
C4H8O3 | |
MFCD00021970 | |
ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester | |
Ethyl 2-Hydroxyacetat |
Spezifikation
Ethyl glycolate | |
Farblos | |
158.0°C to 159.0°C | |
Echt | |
C4H8O3 | |
1.4170 to 1.4200 | |
1.08 | |
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 2-Hydroxyacetat | |
12184 | |
95% |
623-50-7 | |
1.0800g/mL | |
62°C | |
95% | |
HOCH2COOCH2CH3 | |
MFCD00021970 | |
ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)CO | |
104.11 | |
104.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-798-4
- Ethyl glycolate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.