Learn More
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10799901
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10799901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10799901
Marke: Thermo Scientific Acros 410080250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-50-7
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00021970
InChI-Schlüssel ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxyacetat
SMILES CCOC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl glycolate
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 159.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4170 to 1.4200
Menge 25 g
Relative Dichte 1.08
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0354304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0444696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Artikelnummer410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0382415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2022 Artikelnummer410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0437532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2021 Artikelnummer410080250,410085000,410081000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl glycolate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >