Learn More
Ethyl(Ethoxymethylen)-cyanacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499503
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl(Ethoxymethylen)-cyanacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499503
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11499503
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12366.18
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-05-3
Summenformel C8H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
MDL-Nummer MFCD00009136
InChI-Schlüssel KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1715183
IUPAC-Name Ethyl-(E)-2-cyan-3-ethoxyprop-2-enoat
SMILES CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Siedepunkt 190°C to 191°C (30 mmHg)
Flammpunkt 130°C (266°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 878814
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10216265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog NumberA12366.30,A12366,A12366.0B,A12366.18
Chargennummer10155311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Chargennummer10104073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
ChargennummerGBFA025359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Chargennummer10211140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Name des Produkts
Ethyl(Ethoxymethylen)-cyanacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >