Learn More
Ethyl-(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330054
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330054
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11330054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00461.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54716-02-8
Summenformel C10H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.251
MDL-Nummer MFCD00014097
InChI-Schlüssel MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Synonym e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 736203
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-Pyrrolidin-1-ylbut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Siedepunkt 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Brechungsindex 1.541
Menge 25 g
Beilstein 1310113
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10193651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 ArtikelnummerL00461.06,L00461.14
ChargennummerL04U034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL00461.06,L00461.14
ChargennummerA24R028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL00461.06,L00461.14
Chargennummer10154022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL00461.06,L00461.14
Chargennummer10193651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL00461.06,L00461.14
Name des Produkts
Ethyl-(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >