Learn More
Ethylbutyrat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl butyrate |
Namenshinweis | 99% |
Azidität | 1mg KOH/g max. |
Schmelzpunkt | -93.3°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8700g/mL |
Siedepunkt | 120.0°C |
Flammpunkt | 26°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0472151 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 118180050,118180010,118182500 |
A0428688 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 118180050,118180010,118182500 |
A0460738 | Analysenzertifikat | 04/03/2024 | 118180050,118180010,118182500 |
A0444487 | Analysenzertifikat | 26/01/2024 | 118180050,118180010,118182500 |
A0438049 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 118180050,118180010,118182500 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl butyrate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.