Learn More
Ethylbromoacetat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl bromoacetate |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | -38.0°C |
Dichte | 1.5060g/mL |
Siedepunkt | 159.0°C |
Flammpunkt | 47°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C4H7BrO2 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0441000 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 158595000,158590025,158591000 |
A0433393 | Analysenzertifikat | 29/04/2024 | 158595000,158590025,158591000 |
A0455231 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 158595000,158590025,158591000 |
A0441000 | Analysenzertifikat | 29/11/2023 | 158595000,158590025,158591000 |
A0370899 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 158595000,158590025,158591000 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl bromoacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.