Learn More
Ethylbenzimidathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378626
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylbenzimidathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378626
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11378626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17684.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185.65 g/mol
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbenzimidat-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von (4R)-Ethyl 2-Phenyl-4,5-Dihydrothiazol-4-Carboxylat durch Reaktion mit (R)-Ethylcystein-Hydrochlorid verwendet. Reagiert auch mit D-Penicillamin Methylester-Hydrochlorid und Triethylamin zur Herstellung von Methyl-5,5-Dimethyl-2-Phenyl-2-Thiazolin-4-Carboxylat. Wird darüber hinaus als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5333-86-8
Summenformel C9H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 185.65
MDL-Nummer MFCD00043246
InChI-Schlüssel MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
PubChem CID 79249
IUPAC-Name hydrogen ethyl benzenecarboximidate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzimidate hydrochloride
Schmelzpunkt 115°C to 117°C
Menge 50 g
Beilstein 3697589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl benzimidate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl benzimidate hydrochloride
Name des Produkts
Ethylbenzimidathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >