Learn More
Ethylalkohol, Reagenz, Denat., Spektralqualität, enthält 5 % 2-PrOH und 5 % MeOH, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338360
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ethylalkohol, Reagenz, Denat., Spektralqualität, enthält 5 % 2-PrOH und 5 % MeOH, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10338360
Marke: Thermo Scientific Acros 224095000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
for UV/VIS spectroscopy
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Extinktion 0.01 max. at 300nm, 0.04 max. at 250nm, 0.65 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Dichte 1.59
Menge 500 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Strukturformel C2H5OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 59mbar at 20°C
Wasser 0.1% Max. (Coulometric)
Merck Index 14, 3761
Formelmasse 46.06
Reinheit (%) 4.0 to 6.0% (2-propanol)
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0539077A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number224090010,224095000,22409015,224090025
ChargennummerB0546494A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number224090010,224095000,22409015,224090025
ChargennummerA0448016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number224090010,224095000,22409015,224090025
ChargennummerB0538653A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number224090010,224095000,22409015,224090025
ChargennummerB0539077A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number224090010,224095000,22409015,224090025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, denat. with 2-PrOH and MeOH
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, isopropanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylalkohol, Reagenz, Denat., Spektralqualität, enthält 5 % 2-PrOH und 5 % MeOH, Thermo Scientific Chemicals >