Learn More
Acetessigsäureethylester, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-97-9
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00009199
InChI-Schlüssel XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetoacetate
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4180 to 1.42
Menge 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viskosität 1.696 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Acetessigsäureethylester, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >