Learn More
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur, Honeywell Artikelnummer.: 15673930
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur, Honeywell
Artikelnummer. 15673930
2.5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
180 kg
Packungsgröße:
1 Liter
180 Kilogramm
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 15673930
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 332112.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 %, 38 °F
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 73mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Essigsäureethylester
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl acetate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur, Honeywell >