Learn More
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., ≥99,5 % (GC)
465.02 CHF - 905.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.106 |
MDL-Nummer | MFCD00009171 |
InChI-Schlüssel | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
IUPAC-Name | Ethylacetat |
SMILES | CCOC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15613940
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-6X1L |
6 x 1 l | Glasflasche |
465.02 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15603940
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-4X2.5L |
4 x 2.5 l | Glasflasche |
598.62 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15693930
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-35KG |
35 kg | Edelstahlkanne | N/A | ||||||
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Chemische Identifikatoren
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
Ethylacetat |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Spezifikation
Ethylacetat | |
141-78-6 | |
77 °C | |
−3 °C (26.6 °F) | |
Wie Obst | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
UN1173 | |
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethylacetat | |
8857 | |
88.11 mol | |
ACS/Reagenz ISO/Reagenz Ph. EUR./puriss. p.a. |
-84 °C | |
0.902 g/ml bei 25 °C | |
2.2 bis 11.5 % (38 °F) | |
801 °F | |
Flüssig | |
CH3COOC2H5 | |
73 mmHg (20 °C) | |
506104 | |
∽90 g/l | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥ 99.5 % (GC) |
Sicherheit und Handhabung
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 2 – Ethylacetat
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-500-4
- Ethyl acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.