Learn More
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15443224
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15443224
4 l, Enghalsflasche aus braunem Glas
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Artikelnummer. 15443224
Marke: Avantor J.T.Baker 928203
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie (HPLC & UHPLC) &-spektrophotometrie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Menge 4 l
Flammpunkt −4.00 °C (−39.2 °F)
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.90 kg
Formelmasse 88.11
Güte HPLC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl Acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, J.T.Baker™ >