Learn More
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338167
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338167
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11338167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022912.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände 3 ppm, Chlorierte Pestizide 5 ppt, H2O0.05 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt °C to 84°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.902 g/cm3
Siedepunkt 77°C
Menge 1 L
Flammpunkt -3°C (26°F)
Zündpunkt 460°C (860°F)
Geruch Fruit-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.372
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Beilstein 506104
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formelmasse 88.11
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerII731414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
ChargennummerM30L714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
ChargennummerIY732463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
ChargennummerQ05K781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
ChargennummerBS732403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl acetate
Name des Produkts
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >