Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15965440
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15965440
7 L
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
Artikelnummer. 15965440
Marke: Riedel-de Haën 310637L
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Ethyl Acetate CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.9%.
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
pH No data available
Schmelzpunkt -84°C
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.901 g/cm3
Siedepunkt 77°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt 11.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1173
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Konzentration ≥99.90%
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte GC
Name des Produkts
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™ >