Learn More
Ethylacetat-zertifiziert AR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
Menge: 200 l, Verpackung: Kunststoff
Beschreibung
Ethylacetat-zertifiziert AR 200L, entspricht den ACS-Spezifikationen
- Ethylacetat-zertifiziert AR 200L, entspricht den ACS-Spezifikationen Kunststoffflasche Cas Nr. 141-78-6
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84°C (literature) |
CAS | 141-78-6 |
Siedepunkt | 77°C |
Menge | 200 L |
Verpackung | KUNSTSTOFF |
Summenformel | C4H8O2 |
InChI-Schlüssel | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOC(C)=O |
IUPAC-Name | Ethylacetat |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2540818 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | E/0900/17,E/0900/PC17,E/0900/17Z,E/0900/27,E/0900/15,E/0900/PB17,E/0900/21Z,E/0900/FP21,E/0900/21,E/0900/PB17X,E/0900/25,E/0900/17X |
2538801 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0900/17,E/0900/17Z,E/0900/PC17,E/0900/27,E/0900/PB17,E/0900/15,E/0900/21Z,E/0900/FP21,E/0900/21,E/0900/PB17X,E/0900/25,E/0900/17X |
2534843 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0900/17,E/0900/17Z,E/0900/PC17,E/0900/27,E/0900/PB17,E/0900/15,E/0900/21Z,E/0900/FP21,E/0900/21,E/0900/PB17X,E/0900/25,E/0900/17X |
2533486 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0900/17,E/0900/17Z,E/0900/PC17,E/0900/27,E/0900/PB17,E/0900/15,E/0900/21Z,E/0900/FP21,E/0900/21,E/0900/PB17X,E/0900/25,E/0900/17X |
2529102 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0900/17,E/0900/17Z,E/0900/PC17,E/0900/27,E/0900/PB17,E/0900/15,E/0900/21Z,E/0900/FP21,E/0900/21,E/0900/PB17X,E/0900/25,E/0900/17X |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Zuverlässige Leistung. Besondere Preise. Zufriedenere Forscher.Aktionscode: 24128Gültig bis zum: 2025-08-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylacetat-zertifiziert AR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur