Learn More
Essigsäureethylester, ACS, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307458
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäureethylester, ACS, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307458
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11307458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031344.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos
Dichte 0.902 g/mL
Siedepunkt 77°C
Menge 1 L
Flammpunkt -3°C (26°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.372
Strukturformel CH3CO2CH2CH3
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
ChargennummerN14L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
ChargennummerM31L047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
ChargennummerY25K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
ChargennummerX04K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Name des Produkts
Essigsäureethylester, ACS, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >